Przejdź do
P7912
Phloretin
≥99% (HPLC), powder, GLUT inhibitor
Synonim(y):
β-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone, 2′,4′,6′-Trihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
200-488-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1887240
Assay:
≥99%
Form:
powder
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phloretin, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
~260 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
InChI key
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Major polyphenol found in apple; aglycone of phloridzin.
Phloretin a polar dye belongs to the class of dihydrochalcones.[1]
Application
Phloretin has been used:
  • to study its effect on the 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-d-glucose (2-NBDG) and 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-l-glucose (2-NBDLG) uptake
  • to incubate microvesicles in order to inhibit GLUT1 (glucose transporter 1)-mediated transport in radioactive ligand up-take assay
  • as a component of KRH buffer to stop glucose uptake by trophoblast cells in vitro
Biochem/physiol Actions
Blocks L-type Ca2+ channels; activates Ca2+-activated K+ channels in amphibian myelinated nerve fibers. Monocarboxylate transporter inhibitor.
Reacts with vic-dicarbonyl compounds such as glyoxal and methylglyoxal, preventing cytotoxic conjugation with biological macromolecules.
Phloretin is known to decrease interfacial dipole potential of lipid bilayer. Phloretin possess antitumor action by preventing protein kinase C (PKC) activity and stimulating programmed cell death. It is found to inhibit the transport functions of GLUTs (glucose transporter) and aquaporins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82624524488SMB00438
Phloretin phyproof® Reference Substance
PHL82624
Phloretin
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
~260 °C
mp
~260 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloretin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. この製品の溶解方法と溶解した後の保存方法と、保存可能期間をどうか教えてください。 Please let me know how to dissolve this product, how to store it, and how long it can be stored after dissolving.
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in methanol at 50 mg/mL and is also soluble in ethanol and DMSO. The stability in solution has not been determined. However, an identical product, 524488, notes that solutions are stable when stored in aliquots at -20°C for up to 1 month.
      Helpful?
  2. What is the solubility of Phloretin in DMSO?
    1 answer
    1. Stock solutions of phloretin can be prepared in DMSO at 100 mM