Przejdź do
94185
Ethyl maltol
analytical standard
Synonim(y):
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
E Number:
E637
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
225-582-5
MDL number:
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
85-95 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChI key
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl maltol is a synthetic homologue of maltol, often found as flavor enhancers and it contributes to the fragrance of commercials products such as cereals, breads, malt beverages, coffee, soybeans and chocolate milk.
Application
Ethyl maltol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in food using spectrophotometric technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3487081266008412929
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
-
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl maltol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)