Przejdź do
G2137
Glycyrrhizic acid ammonium salt from glycyrrhiza root (licorice)
≥70% (HPLC)
Synonim(y):
3-O-(2-O-β-D-Glucopyranuronosyl-α-D-glucopyranuronosyl)-18β-glycyrrhetinic acid ammonium salt, Glycyrrhizin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C42H62O16 · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.96
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-887-7
Beilstein/REAXYS Number:
3897076
MDL number:
Assay:
≥70% (HPLC)
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
InChI key
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
General description
Glycyrrhizic acid (GA) is a non-selective inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD), which mediates the inter-conversion of active and inactive glucocorticoids. GA also shows inhibitory effect on the cytokine activity of high-mobility group box 1 protein (HMGB1).
Application
The product has been used a source of glycyrrhizic acid (GA), to study its effect on glucose intolerance and insulin resistance in rats fed on high-fat/high-sucrose (HF/HS) diet.
Biochem/physiol Actions
Biologically active constituent in the sweet root of Glycyrrhiza species (licorice). Antiviral.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9144350531PHL89217
Glycyrrhizin phyproof® Reference Substance
PHL89217
Glycyrrhizin
description
≥70% (HPLC)
description
analytical standard, suitable for HPLC
description
98.0-102.0%
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)