W361607
Benzenethiol
≥98%, FG
Synonim(y):
Thiophenol, Benzenethiol, Phenyl mercaptan
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.8 (vs air)
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
tw
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; sulfurous
ciąg SMILES
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup