Merck
184055
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
97%
Synonim(y):
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
Beilstein:
2042178
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
tw
99 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methoxythiophenol was used in the synthesis of:
  • (4S)-N-[(2S)-2-methy-3-(2-methoxyphenylthio)propanoyl]-4-phenyloxazolidin-2-one
  • 2-(4-fluorophenyl)-6-(2-methoxyphenylsulfanyl)imidazo[1,2-a]pyridine
  • 2-(2-methoxyphenylsulfanyl)benzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric conjugate addition of thiols to chiral methacryloyloxazolidinones.
Tseng T-C and Wu M-J.
Tetrahedron Asymmetry, 6(7), 1633-1640 (1995)
A general and efficient method for the copper-catalyzed cross-coupling of amides and thiophenols with 6-halogenoimidazo [1, 2-a] pyridines.
Enguehard-Gueiffier C, et al.
Tetrahedron, 62(25), 6042-6049 (2006)
2-(2-Methoxyphenylsulfanyl) benzoic acid.
Li A-J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(3), o1176-o1177 (2006)
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)
Jennifer A Jacobsen et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases