Merck
W358509
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, FCC
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
W358509-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
534,00 zł
5 KG
1680,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W358509-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
534,00 zł
5 KG
1680,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer FEMA:
3585
Beilstein:
1910408
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10488
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
17.018
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D -34.2°, c = 2 in H2O (dried basis)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 16.5 g/L at 20 °C (completely)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ann Mullally et al.
Blood, 121(18), 3692-3702 (2013-03-15)
Interferon-α (IFNα) is an effective treatment of patients with myeloproliferative neoplasms (MPNs). In addition to inducing hematological responses in most MPN patients, IFNα reduces the JAK2V617F allelic burden and can render the JAK2V617F mutant clone undetectable in some patients. The
Vimesh A Avlani et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(10), E1097-E1104 (2013-03-28)
In addition to its acute effects on hormone secretion, epithelial transport, and shape change, the calcium-sensing receptor (CaSR) modulates the expression of genes that control cell survival, proliferation, and differentiation as well as the synthesis of peptide hormones and enzymes.
Stefanie Keil et al.
Pediatrics, 131(6), e1881-e1888 (2013-05-22)
Sapropterin dihydrochloride, the synthetic form of 6R-tetrahydrobiopterin (BH4), is an approved drug for the treatment of patients with BH4-responsive phenylketonuria (PKU). The purpose of this study was to assess genotypes and data on the long-term effects of BH4/sapropterin on metabolic
John J Mitchell et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 13(8), 697-707 (2011-05-11)
Phenylalanine hydroxylase deficiency is an autosomal recessive disorder that results in intolerance to the dietary intake of the essential amino acid phenylalanine. It occurs in approximately 1:15,000 individuals. Deficiency of this enzyme produces a spectrum of disorders including classic phenylketonuria
Bart Pennings et al.
The American journal of clinical nutrition, 98(1), 121-128 (2013-05-03)
Older individuals generally experience a reduced food-chewing efficiency. As a consequence, food texture may represent an important factor that modulates dietary protein digestion and absorption kinetics and the subsequent postprandial protein balance. We assessed the effect of meat texture on