Merck
147966
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Wybierz wielkość
25 G
184,00 zł
100 G
510,00 zł
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
184,00 zł
100 G
510,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Beilstein:
3198807
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
DL-Phenylalanine, ReagentPlus®, 99%
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder, crystals or granules
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phenylalanine is an amino acid. It participates in the preparation of ternary piroxicam complexes of Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II). Characterization of these complexes by elemental analyses, molar conductance, IR, UV-Vis, magnetic moment, diffuse reflectance and X-ray powder diffraction methods has been conducted.[1] Crystalline DL-phenylalanine was prepared by its reduction in silica gel by solubility method.[2]
Zastosowanie
DL-Phenylalanine may be used in the synthesis of ternary piroxicam (Pir; 4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide) complexes of Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II).[1]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
XRD, thermal and FTIR studies on gel grown DL-Phenylalanine crystals.
Ramachandran E and Natarajan S.
Crystal Research and Technology, 42(6), 617-620 (2007)
Gehad G Mohamed et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(13), 3141-3154 (2004-10-13)
The ternary piroxicam (Pir; 4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide) complexes of Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) with various amino acids (AA) such as glycine (Gly) or DL-phenylalanine (PhA) were prepared and characterized by elemental analyses, molar conductance, IR, UV-Vis, magnetic moment
Katarzyna M Romek et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(27), 8296-8301 (2015-06-25)
Tramadol, previously only known as a synthetic analgesic, has now been found in the bark and wood of roots of the African medicinal tree Nauclea latifolia. At present, no direct evidence is available as to the biosynthetic pathway of its
Sohei Nakayama et al.
Cancer research, 74(20), 5891-5902 (2014-08-29)
The discovery of somatic mutations in EGFR and development of EGFR tyrosine kinase inhibitors (TKI) have revolutionized treatment for lung cancer. However, resistance to TKIs emerges in almost all patients and currently no effective treatment is available. Here, we show
Rachel Schwartz-Narbonne et al.
Scientific reports, 5, 9791-9791 (2015-06-10)
Understanding woolly mammoth ecology is key to understanding Pleistocene community dynamics and evaluating the roles of human hunting and climate change in late Quaternary megafaunal extinctions. Previous isotopic studies of mammoths' diet and physiology have been hampered by the 'mammoth