W373605
L-Tyrosine
FG
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
corn
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 173.65
aktywność optyczna
[α]20/D −10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.479 g/L at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.