Merck
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
≥98%
Synonim(y):
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
HSCH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.20
Numer FEMA:
3484
Beilstein:
505946
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11467
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.066
klasa czystości
Kosher
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
4.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
tw
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid