Merck
W324906
Sigma-Aldrich
2,6-Xylenol
≥99%, FG
Synonim(y):
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
Wybierz wielkość
W324906-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
719,00 zł
5 KG
1750,00 zł
10 KG
2560,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W324906-SAMPLE
226,00 zł
1 KG
719,00 zł
5 KG
1750,00 zł
10 KG
2560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Numer FEMA:
3249
Beilstein:
1446677
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11261
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.042
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Zastosowanie
  • Rozważania metodologiczne dotyczące wykrywania acetaminofenu: W tym badaniu zbadano zastosowanie 2,6-ksylenolu w wykrywaniu acetaminofenu w reakcji indofenolu, podkreślając jego znaczenie w kryminalistyce i toksykologii dla dokładnego testowania leków (Shinkawa et al., 2023).
  • Rozpuszczalność dwutlenku węgla w niejonowych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych zawierających alkohole fenolowe: Bada rozpuszczalność CO2 w rozpuszczalnikach zawierających 2,6-ksylenol, podkreślając jego potencjał w wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla, co ma kluczowe znaczenie dla walki ze zmianami klimatu (Alhadid et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tingting Li et al.
Talanta, 78(4-5), 1497-1502 (2009-04-14)
In the present work, a simple, selective, and sensitive method has been proposed for the determination of four phenols (catechol, resorcinol, 2,6-dimethylphenol, and 2,4,6-trinitrophenol) in water samples. The method is based on poly-(methacrylic acid-co-ethylene glycol dimethacrylate) monolith microextraction (PMME) and
O Grech-Bélanger et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 58(1), 53-62 (1987-10-01)
A new metabolite, 2,6-dimethylphenol obtained by O-dealkylation of mexiletine by rabbit liver was identified. A g.c.-f.i.d. method was developed for its analysis in hepatic homogenates and some of the characteristics of the metabolic reaction were studied. Formation of 2,6-dimethylphenol is
Gertrud Haeseler et al.
British journal of pharmacology, 145(7), 916-925 (2005-05-25)
Phenol derivatives constitute a family of neuroactive compounds. The aim of our study was to identify structural features that determine their modulatory effects at glycine receptors. We investigated the effects of four methylated phenol derivatives and two halogenated analogues on
L Puig-Grajales et al.
Applied microbiology and biotechnology, 54(5), 692-697 (2000-12-29)
Alkylphenols and fuel oxygenates are important environmental pollutants produced by the petrochemical industry. A batch biodegradability test was conducted with selected ortho-substituted alkylphenols (2-cresol, 2,6-dimethylphenol and 2-ethylphenol), fuel oxygenates (methyl tert-butyl ether, ethyl tert-butyl ether and tert-amylmethyl ether) and tert-butyl
J Hartung et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. 1. Abt. Originale B, Hygiene, 179(5), 431-439 (1984-10-01)
Dust-borne phenols and indols were extracted by ethanol from the sedimentation dust of two pig houses (finishing pigs on half slatted floor resp. piglets on deep litter) and a hen house (3-stage battery cages) and analysed by gas chromatography. In