For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
W261106
Lactic acid
85%, FCC
Synonim(y):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
220,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1061
Próba
85%
Formularz
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.25%
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?