Merck
W331708
Sigma-Aldrich
2-Pentylfuran
≥98%, FG
Synonim(y):
2-Amylfuran
Wybierz wielkość
W331708-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
669,00 zł
100 G
2050,00 zł
1 KG
9020,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W331708-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
669,00 zł
100 G
2050,00 zł
1 KG
9020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.21
Numer FEMA:
3317
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10966
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.059
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; earthy; fruity; vegetable
ciąg SMILES
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Klucz InChI
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Pentylfuran is a volatile heterocyclic compound mainly associated with the flavor of reverted soybean oil.[1][2][3] It is reported to be formed by the auto-oxidation of linolenic acid.[4][5]
Zastosowanie
  • Comprehensive Investigation on the Dynamic Changes of Volatile Metabolites in Fresh Scent Green Tea During Processing by GC-E-Nose, GC-MS, and GC × GC-TOFMS.: This study employs advanced analytical techniques to investigate the dynamic changes in volatile metabolites, including 2-Pentylfuran, during the processing of fresh scent green tea. The findings enhance our understanding of flavor formation and its applications in optimizing tea processing techniques (Wang et al., 2024).
  • Volatolomics to Decrypt the Monophagous Nature of a Rice Pest, Scirpophaga Incertulas (Walker).: This study utilizes volatolomics to understand the monophagous nature of the rice pest Scirpophaga incertulas, identifying 2-Pentylfuran as a significant volatile compound involved in pest-plant interactions. The findings have potential applications in developing targeted pest management strategies (Adak et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Odor and flavor responses to additives in edible oils.
Evans CD, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 48(9), 495-498 (1971)
Isolation and identification of 2-pentyl-furan as contributing to the reversion flavour of soyabean oil
Chang SS, et al.
Chemistry & Industry, 46, 1926-1926 (1966)
Hangzhen Lan et al.
Mikrochimica acta, 186(7), 412-412 (2019-06-13)
Mesoporous silica-coated solid phase microextraction (SPME) Arrow systems were developed for capturing of low-molecular-weight aliphatic amines (LMWAAs) from complicated sample matrices. Specifically, silicas of type MCM-41, SBA-15 and KIT-6 were chosen as substrates to afford size-exclusion selectivity. They possess ordered
Singlet Oxygen Oxidation for 2?Pentylfuran and 2?Pentenyfuran Formation in Soybean Oil.
Min DB, et al.
Journal of Food Science, 68(4), 1175-1178 (2003)
J Lee et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 132, 109087-109087 (2020-04-26)
This study presents a novel strategy for the dynamic analysis of volatile compounds extracted from baking vapors using a fit-for-purpose model cake. This model imitates a real sponge cake in terms of structure and processing but it is not reactive