Merck
W330906
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
2-methyl-1,4-diazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Numer FEMA:
3309
Beilstein:
105778
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2270
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.027
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
musty; nutty; peanut
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; nutty; peanut
ciąg SMILES
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylpyrazine is one of the major flavor volatiles reported in rice cakes, roasted peanuts and soybean products.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrazine contents and oxidative stabilities of roasted soybean oils.
Jung MY, et al.
Food Chemistry, 60(1), 95-102 (1997)
Volatile flavor components of deep fat-fried soybeans.
Wilkens WF & Lin FM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 337-339 (1970)
`Flavor?fade?and Off?Flavors in Ground Roasted Peanuts As Related to Selected Pyrazines and Aldehydes
Warner KJH, et al.
Journal of Food Science, 61(2), 469-472 (1996)
Shoyu (soy sauce) volatile flavor components: basic fraction.
Nunomura N, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(11), 2123-2128 (1978)
Odor threshold levels of pyrazine compounds and assessment of their role in the flavor of roasted foods.
Koehler PE, et al.
Journal of Food Science, 36(5), 816-818 (1971)