M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Synonim(y):
Silvan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.8 (vs air)
ciśnienie pary
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
200-400 BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
tw
63-66 °C (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C