Merck
W331007
Sigma-Aldrich
Methyl thiobutyrate
≥97%, FG
Synonim(y):
S-Methyl thiobutanoate, S-Methyl thiobutyrate
Wybierz wielkość
W331007-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
399,00 zł
1 KG
3660,00 zł
5 KG
10 600,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W331007-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
399,00 zł
1 KG
3660,00 zł
5 KG
10 600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.20
Numer FEMA:
3310
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.032
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
142-143 °C/757 mmHg (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; musty; sulfurous
ciąg SMILES
CCCC(=O)SC
InChI
1S/C5H10OS/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GRLJIIJNZJVMGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl thiobutyrate, CAS Registry Number 2432-51-1.: This study reviews the safety of methyl thiobutyrate as a fragrance ingredient, evaluating its toxicity and potential effects in various applications (Api et al., 2020).
  • Carboxylesterase activity, cDNA sequence, and gene expression in malathion susceptible and resistant strains of the cotton aphid, Aphis gossypii.: The study examines the role of carboxylesterases in pesticide resistance, with methyl thiobutyrate used to characterize enzyme activity (Pan et al., 2009).
  • Odorant and pheromone binding by aphrodisin, a hamster aphrodisiac protein.: Research on aphrodisin′s binding properties includes the evaluation of methyl thiobutyrate as a potential ligand, contributing to the understanding of pheromone signaling mechanisms (Briand et al., 2000).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A G Singer et al.
Physiology & behavior, 30(1), 139-143 (1983-01-01)
A volatile sulfur-containing compound that is characteristic of estrous (Day 1) hamster vaginal discharge has been identified as methyl thiolbutyrate (MTB). From numerous measurements of MTB concentration on each day of the estrous cycle, it is clear that this compound