Przejdź do
545791
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
80%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-736-8
MDL number:
Assay:
80%
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
80%
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
674885103373W334308
description
80%
description
97%
description
98%
description
≥99%, FCC, FG
assay
80%
assay
97%
assay
98%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
refractive index
n20/D 1.572
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C
density
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
bp
-
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
bp
197 °C (lit.)
functional group
thioether
functional group
thioether
functional group
thioether, ester
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)