Kluczowe dokumenty
W248908
Furfural
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
gęstość pary
3.31 (vs air)
ciśnienie pary
13.5 mmHg ( 55 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
599 °F
granice wybuchowości
19.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
almond; baked; bread; woody; sweet
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Klucz InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Intermolecular Diels-Alder Cycloadditions of Furfural-Based Chemicals from Renewable Resources.: Focuses on the regio- and diastereoselectivity of furfural in reactions with alkenes, highlighting its potential in developing bio-based polymers (Galkin and Ananikov, 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?