Merck
W314811
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
natural, ≥95%, FG
Wybierz wielkość
W314811-SAMPLE-K
253,00 zł
25 G
985,00 zł
100 G
3000,00 zł
1 KG
23 520,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W314811-SAMPLE-K
253,00 zł
25 G
985,00 zł
100 G
3000,00 zł
1 KG
23 520,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.260
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
apple; fatty; green; pear; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; fatty; green; pear; sweet
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
Klucz InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Zastosowanie
Potential applications include the profile enhancement of guava, melon, pear, apple, banana, kiwi, grape, golden delicious apple, fruit cocktail juices, fruit nectar, mamey and other tropical backgrounds.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)