Merck
W327107
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpyrazine
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
2,3-dimethyl-1,4-diazine
Wybierz wielkość
W327107-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
606,00 zł
1 KG
1830,00 zł
5 KG
5380,00 zł
10 KG
7750,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W327107-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
606,00 zł
1 KG
1830,00 zł
5 KG
5380,00 zł
10 KG
7750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Numer FEMA:
3271
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11323
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.050
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coffee; nutty; roasted
ciąg SMILES
Cc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Characterization of key aroma compounds in Chinese smoked duck by SAFE-GC-O-MS and aroma-recombination experiments.: This study identifies and quantifies the key volatile compounds contributing to the aroma profile of Chinese smoked duck, utilizing sophisticated analytical techniques like SAFE-GC-O-MS, highlighting the impact of 2,3-Dimethylpyrazine among other compounds (Liu et al., 2023).
  • Exploring the formation and retention of aroma compounds in ready-to-eat roasted pork from four thermal methods: A lipidomics and heat transfer analysis.: This research explores how different cooking methods affect the aroma profiles of roasted pork, including the formation of 2,3-Dimethylpyrazine, providing insights into optimizing flavor through lipidomics and heat transfer analyses (Liu et al., 2024).
  • Flavor evolution of normal- and low-fat Chinese sausage during natural fermentation.: This article investigates the dynamic changes in flavor compounds, including 2,3-Dimethylpyrazine, during the fermentation of Chinese sausages, offering valuable information on flavor development in fermented foods (Xing et al., 2023).
  • Aroma generation in sponge cakes: The influence of sucrose particle size and sucrose source.: This study examines how different types of sucrose affect the generation of key aroma compounds such as 2,3-Dimethylpyrazine in sponge cakes, shedding light on ingredient impacts on bakery product flavors (Garvey et al., 2023).
  • Application of Maillard Reaction Products Derived Only from Enzymatically Hydrolyzed Sesame Meal to Enhance the Flavor and Oxidative Stability of Sesame Oil.: This research discusses the use of Maillard reaction products, including 2,3-Dimethylpyrazine, from sesame meal to enhance both the flavor profile and stability of sesame oil, illustrating the potential of enzymatic processes in flavor enhancement (Ma et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Issei Yokoyama et al.
Scientific reports, 10(1), 13931-13931 (2020-08-20)
The effects of odors generated by the Maillard reaction from amino acids and reducing sugars on physiological parameters (blood pressure, heart rate, and oxidative stress levels) in Wistar rats were investigated in the present study. The Maillard reaction samples were
Joachim Morrens et al.
Neuron, 106(1), 142-153 (2020-02-07)
Dopamine neurons mediate the association of conditioned stimuli (CS) with reward (unconditioned stimuli, US) by signaling the discrepancy between predicted and actual reward during the US. Some theoretical models suggest that learning is also influenced by the salience or associability
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1421, 103-113 (2015-08-16)
An extension of multi-volatile method (MVM) technology using the combination of a standard dynamic headspace (DHS) configuration, and a modified DHS configuration incorporating an additional vacuum module, was developed for milliliter injection volume of aqueous sample with full sample evaporation.
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact
Protokoły
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.