Kluczowe dokumenty
W320218
Methyl 2-pyrrolyl ketone
≥98%, FG
Synonim(y):
2-Acetylpyrrole, Methyl 2-pyrrolyl ketone
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
bp
220 °C (lit.)
mp
88-93 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
bread; coumarin; licorice; musty; nutty; walnut
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
Klucz InChI
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl 2-pyrrolyl ketone, CAS Registry Number 1072-83-9.: This research presents a safety assessment of methyl 2-pyrrolyl ketone for its use in fragrances, highlighting its toxicological profile and regulatory considerations (Api AM, Belsito D, Botelho D, et al., 2024, Api et al., 2024).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?