Przejdź do
674745
(R)-(–)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Synonim(y):
(11bR)-4-Hydroxy-2,6-bis(triphenylsilyl)dinaphtho-[2,1-d:1′,2′f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, MacMillan TiPSY catalyst
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
1425,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H41O4PSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
865.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
1425,00 zł
Cena katalogowa1900,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -197°, c = 1 in chloroform
mp
329-335 °C
functional group
phosphate
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
InChI key
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Organocatalyst for the first enatioselective organocatalytic reductive amination reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
248932248940674605
description
95%
description
≥98%
description
97%
description
95%
assay
95%
assay
≥98%
assay
97%
assay
95%
functional group
phosphate
functional group
phosphate
functional group
phosphate
functional group
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]22/D -197°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
optical activity
[α]22/D +595°, c = 1.35 in methanol
optical activity
[α]20/D -220°, c = 1 in chloroform (typical)
mp
329-335 °C
mp
-
mp
-
mp
162-175 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)