Przejdź do
G1043
Guanfacine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
969,00 zł
823,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white
solubility
H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C
originator
Promius
SMILES string
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
InChI key
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Guanfacine hydrochloride has been used as an α2A adrenoceptor agonist to test its protective effect on hypobaric hypoxia (HH) and in rat brain to measure blood oxygenation level dependent (BOLD) response.
Biochem/physiol Actions
α-2 noradrenergic receptor agonist.
Guanfacine stimulates the brain postsynaptic α2 adrenergic receptor (AR) and mediates the prefrontal cortical (PFC) neuronal regulation and strengthens their network. Guanfacine improves the density of neuronal dendrites and is useful in treating neuropsychiatric disorders. It modulates the synaptic and cytoskeletal proteins expression in prefrontal cortical (PFC) neurons and may improve hypobaric hypoxia (HH) induced PFC dysfunctions. Guanfacine enhances cognitive function and is recommended for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) therapy.
Features and Benefits
This compound was developed by Promius. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1302101T0202SML1444
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C
solubility
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
originator
Promius
originator
-
originator
AstraZeneca
originator
-
color
white
color
-
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanfacine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)