Merck
W310311
Sigma-Aldrich
γ-Valerolactone
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
Wybierz wielkość
W310311-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
597,00 zł
500 G
2490,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W310311-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
597,00 zł
500 G
2490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer FEMA:
3103
Beilstein:
80420
Numer WE:
Nr Rady Europy:
757
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.013
NACRES:
NA.21
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
3.45 (vs air)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; herbaceous; woody; sweet; warm
ciąg SMILES
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naturalne występowanie: Jęczmień, wołowina, piwo, ser szwajcarski, kawa, kakao, mango, mleko, grzyby, brzoskwinia, wieprzowina, herbata, soja i pomidor
γ-Valerolakton został zidentyfikowany jako jeden z lotnych składników smakowych w mango[1] i miodzie.[2]
Zastosowanie
Słodkie, kremowe nuty tego laktonu wzmocnią kokos, wanilię, karmel, toffi, mleczną czekoladę i słodsze smaki mleczne, takie jak cajeta, mleko i bita śmietana. Suszone owoce, takie jak daktyle i figi, a także orzechy, takie jak migdały i masło orzechowe, są również dobrym miejscem dla tego materiału.[3]
Działania biochem./fizjol.
Smak przy 8-15 ppm[3]
Zapach na poziomie 1%[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(5), 54-54 (2014)
Reactive extraction of levulinate esters and conversion to γ-valerolactone for production of liquid fuels.
Elif I Gürbüz et al.
ChemSusChem, 4(3), 357-361 (2011-03-12)
Importance of some lactones and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 (2H)-furanone to mango (Mangifera indica L.) aroma.
Wilson III CW, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1556-1559 (1990)
Catalytic conversion of biomass-derived carbohydrates into gamma-valerolactone without using an external H2 supply.
Li Deng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(35), 6529-6532 (2009-07-25)
Floral origin markers of heather honeys: Erica arborea and Calluna vulgaris.
Guyot C, et al.
Food Chemistry, 64(1), 3-11 (1999)