Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤50 ppm water
color
colorless to light yellow
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Nonaqueous redox-flow batteries
- Polymerization reaction
- Extraction
Features and Benefits
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - rice
- Biodegradable
- Non-toxic
- Low vapor pressure
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Valerolactone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-29-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?