Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 851,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 30 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
3.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.385 (lit.), n20/D 1.388
bp
102-103 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade analytical standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products |
| refractive index n20/D 1.385 (lit.), n20/D 1.388 | refractive index n20/D 1.385 (lit.) | refractive index n20/D 1.385 (lit.) | refractive index n20/D 1.392 (lit.), n20/D 1.393 |
| expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl butyrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.0 °F
flash_point_c
11.67 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 19358-5ML | 04061838760838 |
| 19358-1ML | 04061838760821 |