Merck
W293415
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
n-Propyl-n-butanoate
Wybierz wielkość
W293415-SAMPLE-K
235,00 zł
25 G
332,00 zł
100 G
447,00 zł
1 KG
1880,00 zł
235,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W293415-SAMPLE-K
235,00 zł
25 G
332,00 zł
100 G
447,00 zł
1 KG
1880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
2934
Beilstein:
1745552
Numer WE:
Nr Rady Europy:
266c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.040
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fruity; ethereal; sweet
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
235,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; ethereal; sweet
ciąg SMILES
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of