Merck
W222801
Sigma-Aldrich
Calcium acetate hydrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Ca · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.17 (anhydrous basis)
Numer FEMA:
2228
Beilstein:
3692527
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Próba
99%
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1