Kluczowe dokumenty
W205605
Amyl alcohol
≥99%, FG
Synonim(y):
1-Pentanol, n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
Wybierz wielkość
220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
10 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
pungent; chemical; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Process-specified emission factors and characteristics of VOCs from the auto-repair painting industry.: This article evaluates the emission factors and characteristics of various volatile organic compounds, including amyl alcohol, in auto-repair painting, significant for environmental biochemistry and safety assessments (Xiao et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?