Przejdź do
8.07500
Alkohol n-amylowy
for synthesis
Synonim(y):
n-Amyl alcohol, 1-Pentanol, Pentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
59,70 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
138 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.04 hPa ( 20 °C)
59,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (DIN 51794)
potency
3670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 47 °C
solubility
22 g/L
density
0.815 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kompaktowa i gładka warstwa CH₃NH₃PbI₃: Badanie rodzajów rozpuszczalników i stężeń CH₃NH₃I w kierunku wysokowydajnych perowskitowych ogniw słonecznych...: W artykule zbadano rolę różnych rozpuszczalników, w tym alkoholu n-amylowego, w produkcji wysokowydajnych perowskitowych ogniw słonecznych, przyczyniając się do postępu w technologii energii słonecznej (Chen et al., 2018).
  • Nowy mechanizm emisji czerwonych kropek węgla: emisja stanów molekularnych zdominowana przez wiązania wodorowe..: W badaniu zidentyfikowano zastosowanie alkoholu n-amylowego w syntezie kropek węglowych o czerwonej emisji, wyjaśniając nowy mechanizm zdominowany przez wiązania wodorowe i jego potencjalne zastosowania w bioobrazowaniu i optoelektronice (Zhang et al., 2017).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.815
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.075011.00975W205605
description
for synthesis
description
for synthesis
description
(Pentan-1-ol) for analysis EMSURE®
description
≥99%, FG
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
reagent grade
grade
FG, Fragrance grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
22 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
pH
-
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol n-amylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)