Merck
V1805
Sigma-Aldrich
4-Vinylbiphenyl
Synonim(y):
4-Phenylstyrene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
119-121 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
Klucz InChI
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)