Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19F3O3S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.61
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmp
81-85 °C (lit.)
Quality Segment
λmax
298 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19S2.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
WEYUQUMMYNRIPP-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 81-85 °C (lit.) | mp 90-94 °C (lit.) | mp 155-160 °C (lit.) |
| λmax 298 nm | λmax 256 nm | λmax 262 nm |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?