Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
vapor pressure
0.68 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n
bp
192 °C (lit.)
density
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Study of chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene by the development of structure activity relationships (SAR).[1]
- Preparation of new bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I).[2]
- To investigate the regioselectivity in the cationic Heck reaction of 4-substituted styrenes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97%, contains 500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor | description (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description average Mw ~75,000 by GPC, powder |
| assay 97% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% (CP) | assay - |
| density 1.155 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.212 g/mL at 25 °C | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| contains 500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor | contains - | contains hydroquinone as stabilizer | contains - |
| form liquid | form liquid | form - | form powder |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorostyrene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?