Merck
T9627
Sigma-Aldrich
2-Tetradecanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
35-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C14H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(2)15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
BRGJIIMZXMWMCC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Fumikazu Takahashi et al.
FEMS yeast research, 19(2) (2019-02-13)
The yeast Starmerella bombicola NBRC10243 is an excellent producer of sophorolipids, which are among the most useful biosurfactants. The primary alcoholic metabolic pathway of S. bombicola has been elucidated using alcohol oxidase FAO1, but the secondary alcohol metabolic pathway remains