Przejdź do
136123
trans-Chalcone
97%
Synonim(y):
Benzylideneacetophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-383-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
InChI key
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Gene Information
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
General description
trans-Chalcone is an open chain flavonoid that may prevent lung and forestomach cancer.
Application
trans-Chalcone was used in the synthesis of cis and trans diphenyl cyclopropane. It was also used in screening of surface adsorbed species of isobutybenzene and 4-isobutylacetophenone on bulk fosfotungstic Wells-Dawson acid (H6P2W18O62.xH2O).
Biochem/physiol Actions
trans-Chalcone exhibits antifungal activity against Trichophyton rubrum. It is inhibitor of fatty acid synthase and α-amylase. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
28684691623
description
97%
description
≥97.0% (T)
description
95%
assay
97%
assay
≥97.0% (T)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
208 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
mp
55-57 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
liquid
Gene Information
human ... IL1B(3553)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?