Merck
437948
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane
97%
Synonim(y):
Trimethyl chloro-orthoacetate
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
138 °C (lit.)
gęstość
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(CCl)(OC)OC
InChI
1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
NPEIUNVTLXEOLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane is a chloromethyl heterocyclic compound. It participates in the synthesis of 2-phenyl-1,3,4-oxadiazole derivatives.
Zastosowanie
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane may be used for the synthesis of chlorotriazolinone, an NK1 antagonist and 2-chloromethyl-7-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3H-quinazolin-4-one.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daisy van Veghel et al.
ACS chemical neuroscience, 4(4), 624-634 (2013-02-21)
The transient receptor potential vanilloid subfamily member 1 (TRPV1) cation channel is known to be involved in pain nociception and neurogenic inflammation, and accumulating evidence suggests that it plays an important role in several central nervous system (CNS)-related disorders. TRPV1-specific
Elfatih Elzein et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(24), 6017-6021 (2004-11-18)
New inhibitors of palmitoyl-CoA oxidation are based on the introduction of nitrogen heterocycles in the 'Western Portion' of the molecule. SAR studies led to the discovery of CVT-4325 (shown), a potent FOXi (IC50=380 nM rat mitochondria) with favorable PK properties
A new synthesis of 1, 2, 4-triazolin-5-ones: application to the convergent synthesis of an NK 1 antagonist.
Cowden CJ, et al.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8661-8664 (2000)