Przejdź do
247405
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.78
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
216-094-3
MDL number:
Quality Segment
assay
98%
form
powder or chunks
mp
173-175 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
InChI key
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
Application
Tricarbocyanine laser dye intermediate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)