Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.17
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
226-526-2
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CC1=[N+](C)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C12H16N.HI/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4;/h5-8H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HCYIOKVZAATOEW-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description - | description AldrichCPR |
| solubility methanol: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder or crystals | form solid | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| assay 98% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?