Merck
306568
Sigma-Aldrich
Potassium hydroxide
semiconductor grade, pellets, 99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
Synonim(y):
Caustic potash
Wybierz wielkość
100 G
758,00 zł
500 G
3160,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
758,00 zł
500 G
3160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38100303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
semiconductor grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
Próba
99.99% trace metals basis (Purity excludes sodium content.)
Formularz
pellets
skład
KOH, >85.0%
zanieczyszczenia
15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
ślady kationów
Na: ≤500.0 ppm
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Potassium hydroxide (KOH), also known as caustic potash. It is used as a significant precursor to many potassium containing products.
Zastosowanie
In combination with tellurium powder, mediates the quantitative pinacolization of aromatic carbonyl compounds.[1]
Potassium hydroxide can be used:
  • As a base in the synthesis of imines, starting from amines and alcohols.
  • As a base in β-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols without any transition metal catalyst.
  • In combination with aluminium for pinacolization of aromatic aldehydes and reduction of hindered ketones.
  • As a precipitating agent in the synthesis of MnZn ferrites nanoparticles (Mn0.8Zn0.2Fe2O4 ferrite nanoparticles) by modified hydrothermal method.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ian T McCrum et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 122(29), 16756-16764 (2018-09-28)
The effect of the alkali-metal cation (Li+, Na+, K+, and Cs+) on the non-Nernstian pH shift of the Pt(554) and Pt(533) step-associated voltammetric peak is elucidated over a wide pH window (1-13), through computation and experiment. In conjunction with our
Qilun Wang et al.
Nature communications, 11(1), 4246-4246 (2020-08-28)
Water electrolysis offers a promising energy conversion and storage technology for mitigating the global energy and environmental crisis, but there still lack highly efficient and pH-universal electrocatalysts to boost the sluggish kinetics for both cathodic hydrogen evolution reaction (HER) and
Haochen Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 3340-3340 (2019-07-28)
Electroreduction of carbon dioxide to hydrocarbons and oxygenates on copper involves reduction to a carbon monoxide adsorbate followed by further transformation to hydrocarbons and oxygenates. Simultaneous improvement of these processes over a single reactive site is challenging due to the
Maria D Cabezas et al.
Methods in cell biology, 119, 261-276 (2014-01-21)
The extracellular matrix (ECM) is a complex, spatially inhomogeneous environment that is host to myriad cell-receptor interactions that promote changes in cell behavior. These biological systems can be probed and simulated with engineered surfaces, but doing so demands careful control
Takahiro Naito et al.
ChemSusChem, 13(22), 5921-5933 (2020-09-03)
Hydrogen production from renewable energy and ubiquitous water has a potential to achieve sustainability, although current water electrolyzers cannot compete economically with the fossil fuel-based technology. Here, we evaluate water electrolysis at pH 7 that is milder than acidic and alkaline
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?