Merck
T68020
Sigma-Aldrich
Trimellitic anhydride chloride
98%
Synonim(y):
Benzene-1,2,4-tricarboxylic 1,2-anhydride 4-chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H3ClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.57
Beilstein:
610823
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
66-68 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H3ClO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H
Klucz InChI
NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadia A Mohamed et al.
International journal of biological macromolecules, 132, 416-428 (2019-04-02)
Novel trimellitic anhydride isothiocyanate was successfully synthesized and utilized in various concentrations to obtain four novel cross linked chitosan hydrogels H1-H4. Three multi-walled carbon nanotube (MWCNT) biocomposites based on H1 were also prepared. Their structures were proven by elemental analysis