Przejdź do
797995
Phthalic anhydride
anhydrous grade, ACS reagent grade, ≥99%, Redi-Dri, free-flowing, powder
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-607-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
118515
Assay:
≥99%
Form:
powder
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phthalic anhydride, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor density
5.1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
autoignition temp.
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
ign. residue
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320064125733143502
assay
≥99%
assay
≥99%, 99.0-100.2%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
flakes
form
flakes
form
liquid
bp
284 °C (lit.)
bp
284 °C (lit.)
bp
284 °C (lit.)
bp
193 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mp
-
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - DIN 51758
flash_point_c
152 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)