Kluczowe dokumenty
902098
4-Methacryloxyethyl trimellitic anhydride
Synonim(y):
(4-META)
Wybierz wielkość
770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
770,00 zł
Polecane produkty
Formularz
crystalline (solid )
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C)C1=O
InChI
1S/C15H12O7/c1-8(2)12(16)20-5-6-21-13(17)9-3-4-10-11(7-9)15(19)22-14(10)18/h3-4,7H,1,5-6H2,2H3
Klucz InChI
RMCCONIRBZIDTH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?