Przejdź do
K2753
(±)-Ketamine hydrochloride
≥99% (HPLC), solid, NMDA glutamate receptor antagonist
Synonim(y):
(±)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
217-484-6
MDL number:
Form:
solid
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(±)-Ketamine hydrochloride, solid
Quality Segment
form
solid
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective NMDA glutamate receptor antagonist; veterinary anesthetic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000450SML1875SML1873
description
solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)