Merck
SMB00026
Sigma-Aldrich
Hydroxysydonic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
2880,00 zł
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(O)CCCC(C)(O)c1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O5/c1-14(2,19)7-4-8-15(3,20)11-6-5-10(13(17)18)9-12(11)16/h5-6,9,16,19-20H,4,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
Klucz InChI
YCUWMGPYKGLQQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)