Przejdź do
X1251
Xylazine hydrochloride
≥99.0% (HPLC), powder, sedative
Synonim(y):
2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6448471
Assay:
≥99.0% (HPLC)
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Xylazine hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
description
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥99.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI key
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Xylazine hydrochloride has been used to anesthetize rats/mice.
Biochem/physiol Actions
α2-Adrenergic receptor agonist, sedative, muscle relaxant.
Xylazine is used as a sedative in goats as it is safe, active and a cheap drug. It is a centrally acting drug, which exhibits muscle relaxant and analgesic properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR32641720429X0075000
description
≥99.0% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylazine hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
141-78-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)