Przejdź do
R2533
RS-127445 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-Amino-4-(4-fluoronaphth-1-yl)-6-isopropylpyrimidine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
480,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16FN3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
480,25 zł
Cena katalogowa565,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)c1cc(nc(N)n1)-c2ccc(F)c3ccccc23
InChI
1S/C17H16FN3.ClH/c1-10(2)15-9-16(21-17(19)20-15)13-7-8-14(18)12-6-4-3-5-11(12)13;/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21);1H
InChI key
MKJPYBJBPRFMHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RS-127445 is a selective; high affinity; orally bioavailable serotonin 5-HT2B receptor antagonist.
RS-127445 is a selective; high affinity; orally bioavailable serotonin 5-HT2B receptor antagonist. RS-127445 was found to have nanomolar affinity for the 5-HT2B receptor (pKi=9.5) and 1,000 fold selectivity for this receptor as compared to numerous other receptor and ion channel binding sites.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1010SML0131SML1691
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)