Merck
T35807
Sigma-Aldrich
Sodium p-toluenesulfinate hydrate
97%
Synonim(y):
p-Toluenesulfinic acid sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
100 G
271,00 zł
500 G
688,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
271,00 zł
500 G
688,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-CH3C6H4SO2Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
5682448
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)