Kluczowe dokumenty
SLW1135/26D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1135/26D
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1135/26D
Wysokość
229 mm
śr. zewn. obudowy
131 mm
pojemność robocza kolby
1000 mL
śr. zewn. szyjki
38 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Idealny do przygotowywania kultur bakterii
  • Kompatybilny z wytrząsarkami
  • Długa szyjka probówki bez krawędzi do użytku z zamknięciami 4540/38P i 4550/38P
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Pyrex z białymi emaliowanymi oznaczeniami
  • Kompatybilne z aluminiowymi lub polipropylenowymi zamknięciami
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)