Kluczowe dokumenty
SLW1139/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
screwcap, 2800 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1139/10
Wybierz wielkość
2 EA
3000,00 zł
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
3000,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
screw top borosilicate glass flask
screw top polypropylene cap
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
baffled, 3 indents
screwcap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1139/10
Wysokość
230 mm
śr. zewn. obudowy
210 mm
pojemność
2800 mL
2800 mL
pojemność robocza kolby
(2800 mL)
pojemność robocza
2800 mL
dopasowywanie
GL 45 cap
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Do stosowania w przygotowywaniu kultur
  • Duży stosunek powierzchni do objętości
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Posiada 3 wgłębienia zapewniające optymalne i spójne mieszanie
  • Zakrętka, dostarczana z polipropylenową zakrętką GL45
  • Wersja z zakrętką jest kompatybilna z zakrętką membranową, dostępną osobno
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)