Kluczowe dokumenty
Z360236
Nalgene® Fernbach culture flask
capacity 2.8 L, beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
Synonim(y):
culture flasks, tissue culture flask, tissue culture flasks
Wybierz wielkość
4 EA
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
beaded neck translucent polycarbonate flask (Fernbach design)
opis
autoclavable; repeated autoclaving may reduce mechanical strength
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 4
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 4105-2800
pojemność
2.8 L
pojemność robocza kolby
2,800 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Impact-resistant, low-form Erlenmeyer shape gives excellent aeration for culturing microorganisms.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)