BR73724
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Bottles, Filter flask, Glass
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck33.7 mm
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 73724
pojemność butelki
1000 mL
pojemność
1000 mL
pojemność lejka
1000 mL
śr. szyjki
45 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)